Tisk…
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR23208-5GEA 8200 CZK
APOSOR23208-5G APOSOR23208-1G
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271,11
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218462
CAS číslo: 35970-34-4
UN: 1759
ADR: 8,III