Tisk…
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR23234-1GEA 13460 CZK
APOSOR23234-1G
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₂S₂
MW: 210,0810 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03086112
CAS číslo: 132898-95-4