Tisk…
6-Methoxy-8-nitroquinoline 98%
Varování
APOSOR2347-25GEA 0 CZK
APOSOR2347-25G APOSOR2347-10G APOSOR2347-100G
6-Methoxy-8-nitroquinoline 98%
6-Methoxy-8-nitroquinoline
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,1800 g/mol
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006802
CAS číslo: 85-81-4
EINECS: 201-633-7