2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR23525-10GEA
9000
CZK
APOSOR23525-10G
APOSOR23525-1G
APOSOR23525-5G
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Vzorec:
C₁₉H₂₂O MW: 266,38 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052403 CAS číslo: 147834-57-9 |