Tisk…
2-Furoylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR23643-5GEA 0 CZK
APOSOR23643-5G APOSOR23643-1G
2-Furoylacetonitrile
2-Furoylacetonitrile
Vzorec: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Bod tání: 77…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052210
CAS číslo: 31909-58-7