Tisk…
N,N-Dimethylcyanoacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR24266-5GEA 2700 CZK
APOSOR24266-5G APOSOR24266-25G
N,N-Dimethylcyanoacetamide
N,N-Dimethylcyanoacetamide
Vzorec: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Bod tání: 59…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051623
CAS číslo: 7391-40-4