Tisk…
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR24351-1GEA 2900 CZK
APOSOR24351-1G
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅BrO₃S
MW: 237,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052081
CAS číslo: 95201-93-7