Tisk…
3-Bromocarbazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR24631-25GEA 500 CZK
APOSOR24631-25G APOSOR24631-5G
3-Bromocarbazole
3-Bromocarbazole
Vzorec: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Bod tání: 196…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00222621
CAS číslo: 1592-95-6