Tisk…
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
APOSOR24913-100GEA 0 CZK
APOSOR24913-100G
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Bod tání: 193…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011966
CAS číslo: 52509-14-5