Tisk…
(4-Methylphenylthio)acetone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR26023-1GEA 500 CZK
APOSOR26023-1G
(4-Methylphenylthio)acetone
(4-Methylphenylthio)acetone
Vzorec: C₁₀H₁₂OS
MW: 180,27 g/mol
Bod varu: 96…98 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052713
CAS číslo: 1200-13-1