4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR2638-10GEA
9100
CZK
APOSOR2638-10G
APOSOR2638-1G
APOSOR2638-5G
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O MW: 164,21 g/mol Bod tání: 151…154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00523648 CAS číslo: 6331-71-1 |