4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR2651-5GEA
417
CZK
APOSOR2651-5G
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate
Vzorec:
C₄H₅N₃OS·xH₂O MW: 143,17 g/mol (anhy) Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052384 CAS číslo: 65802-56-4 EINECS: 213-722-8 |