Tisk…
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR27460-5GEA 2330 CZK
APOSOR27460-5G APOSOR27460-25G
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222,26 g/mol
Bod tání: 241…243 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00102724
CAS číslo: 50850-93-6