Tisk…
4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxy-3'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR27465-100MGEA 3340 CZK
APOSOR27465-100MG
4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxy-3'-methylacetophenone
4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxy-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 73640-74-1