2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR2768-25GEA
20500
CZK
APOSOR2768-25G
APOSOR2768-1G
APOSOR2768-5G
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₂₀BN₃O₂ MW: 249,12 g/mol Bod tání: 107…112 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07368238 CAS číslo: 1032759-30-0 |