2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR2785-1GEA
1740
CZK
APOSOR2785-1G
APOSOR2785-250MG
APOSOR2785-5G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Vzorec:
C₈H₉BrClNO MW: 250,53 g/mol Bod tání: 280…285 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051998 CAS číslo: 5467-72-1 EINECS: 226-778-3 |