Tisk…
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR28428-25GEA 17850 CZK
APOSOR28428-25G APOSOR28428-5G
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Vzorec: C₁₅H₁₁Cl₂NO₂
Bod tání: 119…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018905
CAS číslo: 4016-85-7