Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR28691-1GEA
457
CZK
APOSOR28691-1G
APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec:
C₈H₇ClO₄S MW: 234,66 g/mol Bod tání: 59…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009797 CAS číslo: 26638-43-7 UN: 3261 ADR: 8,III |