Tisk…

Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate

Dodavatel: Apollo Scientific

Varování

APOSOR28776-25GEA 1080 CZK
APOSOR28776-25G APOSOR28776-5G
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Bod tání: 84…88 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051822
CAS číslo: 85006-31-1
EINECS: 285-060-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR