Tisk…
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR29211-5GEA 500 CZK
APOSOR29211-5G APOSOR29211-1G APOSOR29211-25G
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile 99%
2-Chloro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156133
CAS číslo: 127666-99-3