Tisk…

2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

APOSOR29238-1GEA 787 CZK
APOSOR29238-1G APOSOR29238-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Vzorec: C₈H₇N₃
Bod tání: 121…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115151
CAS číslo: 75415-03-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR