2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR29448-5GEA
0
CZK
APOSOR29448-5G
APOSOR29448-1G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₉H₆N₂O₂S MW: 206,22 g/mol Bod tání: >300 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00171745 CAS číslo: 21278-86-4 |