Tisk…
Methyl-4-bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR29670-1GEA 9130 CZK
APOSOR29670-1G APOSOR29670-250MG
Methyl-4-bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-4-bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁BrN₂O₂
MW: 247,0891 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173775
CAS číslo: 175276-98-9