2-Chloro-3-cyano-6-picoline 98%
|
Varování
|
APOSOR29740-100GEA
0
CZK
APOSOR29740-100G
APOSOR29740-5G
APOSOR29740-25G
2-Chloro-3-cyano-6-picoline 98%
2-Chloro-3-cyano-6-picoline
Vzorec:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,58 g/mol Bod varu: 140…145 °C Bod tání: 114…116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082767 CAS číslo: 28900-10-9 |