6-Methylnicotinamide 98%
|
Varování
|
APOSOR29753-10GEA
0
CZK
APOSOR29753-10G
APOSOR29753-25G
6-Methylnicotinamide 98%
6-Methylnicotinamide
Vzorec:
C₇H₈N₂O MW: 136,15 g/mol Bod tání: 196…198 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006342 CAS číslo: 6960-22-1 |