Tisk…
4-Methoxy-3-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR29952-1GEA 2700 CZK
APOSOR29952-1G
4-Methoxy-3-nitrobenzamide
4-Methoxy-3-nitrobenzamide
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017136
CAS číslo: 10397-58-7