2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR30069-1GEA
417
CZK
APOSOR30069-1G
APOSOR30069-5G
APOSOR30069-25G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₉BrO₃S MW: 277,1350 g/mol Bod tání: 125…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00673134 CAS číslo: 50413-24-6 UN: 1759 ADR: 8,III |