Tisk…
3-Pyridyloxyacetic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR300774-1GEA 7010 CZK
APOSOR300774-1G
3-Pyridyloxyacetic acid 98+%
3-Pyridyloxyacetic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039772
CAS číslo: 86649-57-2