Tisk…
N1-Benzylpropane-1,3-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR301059-1GEA 1660 CZK
APOSOR301059-1G
N1-Benzylpropane-1,3-diamine
N1-Benzylpropane-1,3-diamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274361
CAS číslo: 13910-48-0
UN: 2735
ADR: 8,III