Tisk…
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR301148-1GEA 3340 CZK
APOSOR301148-1G
(1H-Indol-2-yl)methanamine
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Vzorec: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 21109-25-1