Tisk…
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Varování
APOSOR30242-1GEA 0 CZK
APOSOR30242-1G APOSOR30242-25G APOSOR30242-5G
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205141
CAS číslo: 56525-63-4