4-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR302429-1GEA
26520
CZK
APOSOR302429-1G
4-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
4-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Vzorec:
C₅H₂BrN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12400798 CAS číslo: 1160995-48-1 |