Tisk…
1-(Cyanoacetyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR30243-5GEA 622 CZK
APOSOR30243-5G APOSOR30243-25G
1-(Cyanoacetyl)piperidine
1-(Cyanoacetyl)piperidine
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,20
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006487
CAS číslo: 15029-30-8