Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR302558-1GEA
15840
CZK
APOSOR302558-1G
Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,6100 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797833 CAS číslo: 77820-58-7 |