(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR302704-1GEA
2700
CZK
APOSOR302704-1G
APOSOR302704-5G
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,3 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01862939 CAS číslo: 56502-01-3 |