Tisk…
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
APOSOR303401-500MGEA 0 CZK
APOSOR303401-500MG APOSOR303401-1G APOSOR303401-5G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₄BNO₄
MW: 317,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863913
CAS číslo: 656239-38-2