Tisk…
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR303404-5GEA 7480 CZK
APOSOR303404-5G APOSOR303404-1G APOSOR303404-500MG
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₂₁H₃₀BNO₅
MW: 387,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657751
CAS číslo: 850411-14-2