Tisk…
5-Bromo-2-chloronicotinamide
APOSOR303623-1GEA 0 CZK
APOSOR303623-1G APOSOR303623-500MG
5-Bromo-2-chloronicotinamide
5-Bromo-2-chloronicotinamide
Vzorec: C₆H₄BrClN₂O
MW: 235,4658 g/mol
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176452
CAS číslo: 75291-85-9