Tisk…
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine 95+%
Varování
APOSOR303756-10GEA 0 CZK
APOSOR303756-10G APOSOR303756-1G APOSOR303756-5G
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine 95+%
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,46 g/mol
Bod tání: 111…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741521
CAS číslo: 417721-69-8