Tisk…
Mesitylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR30409-25GEA 5000 CZK
APOSOR30409-25G APOSOR30409-100G
Mesitylacetic acid 98%
Mesitylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Bod tání: 167…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014368
CAS číslo: 4408-60-0
EINECS: 224-556-0