Tisk…

5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-amine 95%

Varování

APOSOR30451-5GEA 0 CZK
APOSOR30451-5G APOSOR30451-25G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-amine
Vzorec: C₁₀H₁₃N
MW: 147,221 g/mol
Bod varu: 275 °C/715mmHg
Bod tání: 38 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001736
CAS číslo: 2217-41-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR