Tisk…
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR30598-1GEA 8500 CZK
APOSOR30598-1G
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid pinacol ester
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BN₂O₂
MW: 258,1239 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109435
CAS číslo: 1204580-79-9