8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR30604-5GEA
0
CZK
APOSOR30604-5G
APOSOR30604-1G
APOSOR30604-250MG
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,03 g/mol Bod tání: 72…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08706060 CAS číslo: 850349-02-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...