Tisk…
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR30648-5GEA 360 CZK
APOSOR30648-5G APOSOR30648-100G APOSOR30648-25G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 90%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094488
CAS číslo: 123855-51-6