Tisk…
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR30702-1GEA 0 CZK
APOSOR30702-1G APOSOR30702-100G APOSOR30702-5G APOSOR30702-25G
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216584
CAS číslo: 17325-26-7