Tisk…
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR30736-1GEA 1750 CZK
APOSOR30736-1G APOSOR30736-500MG
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Bod tání: 134…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368067
CAS číslo: 937049-58-6