Tisk…
4-Bromo-6-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR307509-1GEA 11640 CZK
APOSOR307509-1G
4-Bromo-6-chloroquinoline
4-Bromo-6-chloroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
MW: 242,5000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505112
CAS číslo: 1070879-30-9