Tisk…
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR307576-1GEA 1830 CZK
APOSOR307576-1G
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463160
CAS číslo: 68208-21-9