Tisk…
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR307763-1GEA 2330 CZK
APOSOR307763-1G
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059268
CAS číslo: 230301-11-8