Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid pinacol ester
APOSOR308057-1GEA 0 CZK
APOSOR308057-1G
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid pinacol ester
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15071446
CAS číslo: 1313738-64-5